Merck
1.93004
Supelco
過塩素酸
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
PCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HClO4
CAS番号:
分子量:
100.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
グレード
ACS reagent
フォーム
liquid
濃度
≥50-< 70%
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
溶解性
water: soluble
密度
1.53 g/cm3 at 15 °C (59 °F)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI Key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93004.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93004.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93004.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1930040500:
1930042500:
1930040521:
IN2RCMP193004:
1930049026:
1930042521:
試験成績書(COA)