安全性情報
166508
Millipore
SDA - ICR 90mm 20 P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106217
pH
7.3 ( in water)
品質水準
アプリケーション
Environmental monitoring for isolators & clean rooms, Active or passive air monitoring, Personnel monitoring (fingerprint)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
1665080020:
1665080020-CN:
1665080021:
試験成績書(COA)