Merck
1.50195
Supelco
LiChroCART® for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 2 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChroCART® 125-2, column L × I.D. 12.5 cm × 2 mm
パラメーター
250 bar pressure
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
カラムL × 内径
12.5 cm × 2 mm
関連するカテゴリー
詳細
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
保管および安定性
Storage temperature: no restrictions.
法的情報
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany