主要文書
1.50181
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 125 mm × 4 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Hibar® 125-4, column L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
パラメーター
400 bar pressure
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
カラムL × 内径
12.5 cm × 4 mm
分離法
supercritical fluid (SFC)
詳細
HPLC column, customized packing, please specify packing material
保管および安定性
Storage temperature: no restrictions.
法的情報
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany