安全性情報
14-805-M
Sigma-Aldrich
Met (Y1248C) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, Met amino acids 974-end, containing the mutation Y1248C. For use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 50 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
UniProtアクセッション番号
詳細
N末端His6-タグ、組換えヒトMet残基974-末端
主要アプリケーション:
キナーゼアッセイ
ご利用に関する注意事項
製品のカタログまたは、製品に添付されている弊社発行の資料で特に明記されない限り、弊社の製品は、研究用途での使用のみを目的としており、その他のいかなる目的(無断での商業目的の使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、あるいは、ヒトまたは動物へのいかなる使用及び適用を含みますが、これに限りません)のために使用することはできません。
Met Y1248C is a germline mutation that has been identified in patients with hereditary papillary renal carcinomas (HPRC).
包装
各5 μg入りバイアル2本
250 μgサイズも販売しております(2×125 μg)。250 μgサイズをご注文いただく際は、お電話にてカタログ番号14-526Mとお伝えいただき、価格と在庫をお問合せ下さい。
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-805M:
14-805:
試験成績書(COA)