安全性情報
14-715-M
Sigma-Aldrich
GRK6 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6. For use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 69.8 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... GRK6(2870)
詳細
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6
G protein coupled receptor kinase
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: GRK6
品質
routinely evaluated by phosphorylation of casein
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-715M:
14-715:
試験成績書(COA)