安全性情報
14-652-M
Sigma-Aldrich
SIK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human SIK, amino acids 1-281. For use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
100
300
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 36.2 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... SIK1(150094)
詳細
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human SIK, amino acids 1-281.
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: SIK
品質
Routinely evaluated by phosphorylation of AMARA Substrate Peptide (Catalog# 12-557).
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-652M:
14-652:
試験成績書(COA)