安全性情報
14-517-M
Sigma-Aldrich
Blk Protein, active, human, 10 µg
Active, human, N-terminal His6 tagged, recombinant full-length human Blk, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
100
300
リコンビナント
expressed in Sf21 cells
分子量
Mw 58.8 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
N-terminal His6 tagged, recombinant full-length human Blk
包装
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-517M when ordering the 250 µg size.
品質
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-517M:
14-517:
試験成績書(COA)