特徴
Generates an oxygen depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 liter anaerobe jar.
包装
pack of 25 bags
メーカー/製品名
Anaerocult™
保管条件
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
アプリケーション
microbiology
適合性
ANAEROTEST™
保管温度
15-25°C
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.