Merck
1.30194
Millipore
HY-LiTE® Liquid Test Pens for Free ATP
Test pens for detection of Free ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
別名:
Liquid ATP pens, Liquid ATP swabs, Liquid ATP tests, Liquid ATP samplers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.74
製品種目
HY-LiTE®
メーカー/製品名
HY-LiTE®
包装
pkg of (Pkg of 50 pens)
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
water monitoring
適合性
for use with HY-LITE® luminometer
検出方法
bioluminescent
保管温度
2-8°C
詳細
The HY-LiTE® Liquid Test Pens for Free ATP are ready prepared Pens to measure the Free ATP (Adenosine triphosphate) in liquid samples using the HY-LiTE® 2/2A luminometer. ATP is detected by reaction with a luciferin/luciferase reagent in buffered solution.
Compared to the HY-LiTE® Liquid Test Pen for Total ATP (1.30102), the white sampling stick of the Liquid Pen for Free ATP does not contain a lysis reagent. Therefore, bacterial cells are not lysed and only the free ATP in the liquid solution is measured. A comparative measurement using both HY-LiTE® liquid pens (1.30102 Total ATP and 1.30194 Free ATP) can be performed in order to provide information on the proportion of cellularly bound ATP.
アプリケーション
HY-LiTE® Liquid Test Pens for Free ATP are used for monitoring CIP (Cleaning in Place) rinse waters, biomass monitoring in biocide water treatment, or other liquid samples by measuring with the HY-LiTE® 2/2A luminometer.
適合性
For detection of Free ATP in liquid samples to monitor biomass
関連事項
Replaces: 1.30194.0022
アナリシスノート
packaging: conforms
Appearance: Red caps
Performance test: conforms
法的情報
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.