認証
according to ISO 22964
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
granular
包装
pkg of 500 g
メーカー/製品名
ChromoCult®
保管条件
protect from light (both UV light and Sunlight)
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
Cronobacter spp. (spp.)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
プロトコル
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.