安全性情報
1.18609
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
別名:
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
詳細
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
118609.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
39.9 °F
引火点(℃)
< 4.4 °C