Merck
1151158
Millipore
ProSep®-vA Ultra 1 x 100 mL
High-titer antibody purification
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011308
品質水準
メーカー/製品名
Prosep®
パラメーター
<1000 cm/hr flow rate
テクニック
protein purification: suitable
ベッド高
≤450 mm
粒径
75-125 μm
pH
1 – 9
包装
ボトル
法的情報
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1