About This Item
実験式(ヒル表記法):
BiCl3
CAS番号:
分子量:
315.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-123-2
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
solid
有効性
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
447 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
密度
4.75 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Bi+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2