Merck
1.11567
Millipore
シリカ
for column chromatography (0.040-0.063 mm)
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
かさ密度
200‑800 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Geduran Si 60 for column chromatography (0.040-0.063 mm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
アナリシスノート
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Loss on drying (150 °C): ≤ 12.0 %
Particle Size (d10): 25 - 45 µm
Particle Size (d50): 50 - 70 µm
Particle Size (d90): 90 - 115 µm
The spezific surface area and the pore volume are related to the raw material
法的情報
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg