主要文書
1.06595
Supelco
Rhodizonic acid disodium salt
indicator for sulfate titration
別名:
Rhodizonic acid disodium salt, 1,2-Dihydroxy-3,4,5,6-tetraoxo-1-cyclohexene disodium salt, Sodium rhodizonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6Na2O6
CAS番号:
分子量:
214.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
208-340-3
品質水準
フォーム
solid
mp
>300 °C
かさ密度
620 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C6O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/q-2;2*+1
InChI Key
WNLGVLVRNGQRFD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.5 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax.(Hydrochloric acid 0.1 mol/l): 317 - 320 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; hydrochloric acid 0.1 mol/l): ≥ 540
Suitability as indicator (for sulfate titration): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3