Merck
1.06129
Millipore
MOPS
solid, buffer substance MPS
別名:
3-Morpholinopropane sulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid, MOPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
EC Index Number:
214-478-5
NACRES:
NA.21
product name
3-Morpholinopropane sulfonic acid, buffer substance MPS
品質水準
形状
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
277-281 °C (decomposition)
溶解性
1440 g/L
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI Key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
詳細
バッファー用 MPS
アプリケーション
3-Morpholinopropane sulfonic acid buffer substance MPS. CAS 1132-61-2, pH 3 - 5 (111 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Assay (alkalimetric)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Chloride (Cl)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.01 %Loss on Drying (105 °C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C7.20
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1.06129.9017:
1061295000:
1061299010:
1061290250:
1061290000:
1061290025:
1061299017:
試験成績書(COA)