Merck
1.05705
Supelco
Molecular sieve 0.5 nm
beads ~ 2 mm
別名:
Molecular sieve 0.5 nm, Sodium aluminium silicate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41123003
EC Index Number:
215-283-8
品質水準
形状
beads
表面積
800 m2/g
損失
≤7.5% loss on ignition, 950°C
粒径
~2 mm
ポアサイズ
0.5 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
かさ密度
700‑750 kg/m3
保管温度
no temp limit
アナリシスノート
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 7.5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg