安全性情報
1.02546
SAFC
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
extra pure
別名:
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.10
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
233-334-2
品質水準
形状
solid
有効性
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98 °C
溶解性
362 g/L
密度
1.95 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
15-25°C
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Cobalt (II) sulfate heptahydrate is used as reagent, as source of cobalt.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1025461000:
1025460000:
1025469050:
CO1E1025469050:
1025469028:
1025469999:
試験成績書(COA)