安全性情報
1.02037
Supelco
Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution
acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
別名:
CsCl-Al(NO3)3 Mixed Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NB.21
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
形状
liquid
保管条件
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
濃度
( Aluminium nitrate: >= 10 - < 20% Cesium chloride : >= 1 - < 5%)
テクニック
AAS: suitable
colorless
pH
2.5 (20 °C in H2O)
溶解性
soluble
water: soluble
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
K: ≤1 mg/L
Li: ≤1 mg/L
Na: ≤5 mg/L
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Content of Aluminiumnitrat-nonahydrat (potentiometric): 247.5 - 252.5 g/l
Content of Cesiumchlorid (potentiometric): 49.5 - 50.5 g/l
Li (Lithium): <1 mg/l
K (Potassium): <1 mg/l
Na (Sodium): <5 mg/l
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1