Merck
1.01810
Supelco
Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB Certipur®
別名:
Water, Deionized water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The nominal conductivity value of the standard is determined by an accredited Merck calibration laboratory for pH value and electrolytic conductivity.
This product is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
アプリケーション
Used as a control sample to measure conductivity of aqueous electrolyte solutions.
アナリシスノート
Electrical conductivity (25 °C): 0 - 0.002 mS/cm
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
水 for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
純水密度標準品 UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
DENWAT
純水密度標準品
水 OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
水 for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333