安全性情報
1.01513
Supelco
Hydrofluoric acid
48%, Ultrapur
別名:
Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NB.21
product name
Hydrofluoric acid 48%, Ultrapur
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
アッセイ
48%
形状
liquid
pH
2 (20 °C in H2O)
bp
ca.106 °C/ca.223 °F-at 1,013 hPa
mp
-35 °C
溶解性
soluble (Water: Soluble)
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Ag: ≤20 ppt
Al: ≤100 ppt
As: ≤20 ppt
Au: ≤20 ppt
Ba: ≤20 ppt
Be: ≤20 ppt
Bi: ≤-20 ppt
Ca: ≤500 ppt
Cd: ≤50 ppt
Ce: ≤20 ppt
Co: ≤20 ppt
Cr: ≤100 ppt
Cu: ≤500 ppt
Dy: ≤20 ppt
Er: ≤20 ppt
Eu: ≤20 ppt
Fe: ≤500 ppt
Ga: ≤20 ppt
Gd: ≤20 ppt
Hf: ≤10 ppt
Ho: ≤20 ppt
In: ≤20 ppt
K: ≤200 ppt
La: ≤20 ppt
Li: ≤20 ppt
Lu: ≤20 ppt
Mg: ≤100 ppt
Mn: ≤20 ppt
Mo: ≤20 ppt
Na: ≤200 ppt
Nb: ≤20 ppt
Nd: ≤20 ppt
Ni: ≤50 ppt
Pb: ≤50 ppt
Pd: ≤20 ppt
Pr: ≤20 ppt
Pt: ≤20 ppt
Rb: ≤20 ppt
Re: ≤10 ppt
Sb: ≤20 ppt
Sc: ≤20 ppt
Sm: ≤20 ppt
Sn: ≤50 ppt
Sr: ≤20 ppt
Ta: ≤50 ppt
Tb: ≤20 ppt
Te: ≤50 ppt
Th: ≤1 ppt
Ti: ≤100 ppt
Tl: ≤20 ppt
Tm: ≤20 ppt
U: ≤1 ppt
V: ≤20 ppt
W: ≤100 ppt
Y: ≤10 ppt
Yb: ≤20 ppt
Zn: ≤200 ppt
Zr: ≤20 ppt
SMILES記法
F
保管温度
2-30°C
InChI
InChI=1S/FH/h1H
InChI Key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Detection of Organic Vapors Based on Photoluminescent Bragg-Reflective Porous Silicon Interferometer: This study demonstrates the use of 48% hydrofluoric acid in fabricating porous silicon structures for sensing organic compounds, showcasing its importance in developing advanced materials for chemical sensing (Ahn et al., 2015).
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物