Merck
すべての画像(6)
資料
安全性情報
09-482
Sigma-Aldrich
Anti-PI3 Kinase Antibody, p110β
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
PI3-kinase p110 subunit alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, 110-KD, alpha, PtdIns-3-kinase p110, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit, alpha isoform, ph
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, canine
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology), monkey (immunogen homology)
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIK3CB(5291)
詳細
PI3 Kinase(Phosphatidylinositol 3-Kinase)は、PI(4,5)P2のイノシトール環の3位のリン酸化の原因であり、生存、シグナル伝達、インスリン作用に必要である強力な二次メッセンジャーPI(3,4,5)P3を産生します。PI3 Kinaseはヘテロ二量体複合体であり、85 kDaの制御サブユニットと110 kDaの触媒サブユニットで構成されます。増殖因子受容体のチロシンリン酸化により、受容体上で(そのSH2ドメインを介して)p85の結合のためのドッキング部位が作られます。p85はp110を伴っており、それが膜上でリン脂質基質の近位に来ることになります。PI3 Kinaseは、Ras、およびヘテロ三量体Gタンパク質の β:γ サブユニットよっても活性化されます。PI3 Kinaseは、PI3 Kinaseシグナル伝達経路の研究に役立つツールであるワートマニンにより抑制可能です。
特異性
PI3 Kinase, p110βの内部ドメインを認識します。
免疫原
PI3 Kinase, p110βの内部ドメインに相当するKLH結合合成直鎖ペプチド。
エピトープ:内部ドメイン
アプリケーション
ELISA:
この抗体は、検証済みであり、0.5 ng/wellでELISAに使用できることが確定されています。
抗PI3キナーゼ活性、p110β は、PI3 Kinaseに対する抗体で、WB、IP、IC、IH、ELISAに使用できます。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
PI3K、Akt、mTORシグナル伝達
品質
HEK-293細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングで評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.05 - 0.1 μg/mLで使用、HEK-293細胞由来ライセートにおいて内在性PI3 Kinase, p110β を検出できます。
ターゲットの説明
110 kDa
関連事項
先発品:04-399
物理的形状
アフィニティー精製
抗原アフィニティー精製ウサギ血清、150mM NaCl、0.05% NaN3含有0.1M Tris-Glycine(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8ºCで受領日から1年間安定です。
取扱いに関する推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。
アナリシスノート
コントロール
HEK-293細胞ライセート。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-482:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mobilization of mesenchymal stem cells by stromal cell-derived factor-1 released from chitosan/tripolyphosphate/fucoidan nanoparticles.
Yi-Cheng Huang,Ting-Ju Liu
Acta Biomaterialia null
Pattaraporn Chaisupasakul et al.
PloS one, 19(3), e0300051-e0300051 (2024-03-25)
The cytotoxicity of the ethyl acetate fraction of the Calotropis gigantea (L.) Dryand. (C. gigantea) stem bark extract (CGEtOAc) has been demonstrated in many types of cancers. This study examined the improved cancer therapeutic activity of sorafenib when combined with
Yunchen Yu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 22(3), 1008-1008 (2021-08-05)
DL-3-n-butylphthalide (NBP) is commonly used to treat ischemic strokes due to its antioxidative and anti-inflammatory effects. The present study aimed to examine the protective effects of NBP on myocardial ischemia-reperfusion injury (MIRI) by establishing a MIRI model in H9c2 cells.
Sabiha Abekhoukh et al.
Disease models & mechanisms, 10(4), 463-474 (2017-02-12)
Cytoplasmic FMRP interacting protein 1 (CYFIP1) is a candidate gene for intellectual disability (ID), autism, schizophrenia and epilepsy. It is a member of a family of proteins that is highly conserved during evolution, sharing high homology with its Drosophila homolog
Orkide Palabiyik et al.
Biomedical reports, 0(0), 1-10 (2019-03-08)
Athletes misuse recombinant human growth hormone (r-hGH) to enhance their performance. Although r-hGH is known to increase cardiac hypertrophy, the underlying molecular mechanism remains unclear. The aim of the present study was to investigate the role of r-hGH in cardiac