抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SKB1, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Akt1(11651)
関連するカテゴリー
詳細
セリン/スレオニンキナーゼであるAkt(プロテインキナーゼB)は、細胞増殖、アポトーシス、血管新生、糖尿病などに関わるシグナル伝達経路において重要な酵素として注目されています。哺乳類では、Aktの3つのアイソフォーム(α、β、γ、または Akt1、2、3)が報告されており、高度な相同性を示していますが、制御的リン酸化部位の位置は若干異なります。Akt αはほとんどの組織で主要なアイソフォームであり、Aktβはインスリン反応組織で最も多く発現しており、Aktγは脳組織に豊富に存在します。それぞれのAktアイソフォームは3種類の機能的に異なる領域から構成されます。AktをPIP2やPIP3に導く脂質結合モジュールであるN末端のプレックストリンホモロジー(PH)ドメイン、中央の触媒ドメイン、C末端の疎水性モチーフです。
アプリケーション
この抗Akt/PKB抗体、PHドメイン、クローンSKB1を用いたAkt/PKBの検出は、FC、IC、IP、WBでの使用が検証されています。
品質
A431細胞由来のRIPAライセートのイムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
60 kDa
物理的形状
0.25M NaCl、0.1%アジ化ナトリウム、30%グリセロールを含む0.02 Mリン酸バッファー、pH 7.6中の免疫アフィニティ精製免疫グロブリン中のプロテインG精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。 2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して 調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。 2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して 調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
試験成績書(COA)
Deficiency of PDK1 in liver results in glucose intolerance, impairment of insulin-regulated gene expression and liver failure.
The Biochemical Journal null
Phosphatidylinositol 3-kinase/AKT signalling pathway components in human breast cancer: clinicopathological correlations.
Anticancer research null
HRT1 modulates vascular smooth muscle cell proliferation and apoptosis.
Biochemical and biophysical research communications null
Journal of neurochemistry, 116(1), 122-131 (2010-11-09)
Acute ischemic stroke is a major risk for morbidity and mortality in our aging population. Currently only one drug, the thrombolytic tissue plasminogen activator, is approved by the US Food and Drug Administration to treat stroke. Therefore, there is a
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 323(1), 365-373 (2007-07-25)
Combretastatin A4 (CA4) is a drug that targets tumor vasculature to inhibit angiogenesis. Whether CA4 has a direct effect on gastric cancer is not known. We herein investigated the effect of CA4 on growth and metastasis of gastric cancer cells
資料
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.