安全性情報
07-692
Sigma-Aldrich
抗Sar1抗体
Upstate®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
monkey, mouse, rat, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ROR1(4919)
特異性
Sar1
免疫原
ヒトSar1(aおよびbアイソフォーム)のアミノ酸46-62 (CKDDRLGQHVPTLHPTSE)に相当するKLH-コンジュゲート合成ペプチド、コンジュゲーション目的でN末端システイン付加
アプリケーション
この抗Sar1抗体を用いたSar1の検出は、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
Gタンパク質
キナーゼ・ホスファターゼ
品質
3T3/A31細胞由来のRIPAライセートのイムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
Mr 21kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
出荷日から2年間、-20°Cで安定です
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 μL/ ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して調製液を 還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-692:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A structural view of the COPII vesicle coat.
Bickford, Lincoln C, et al.
Current Opinion in Structural Biology, 14, 147-153 (2004)
Xue-Hai Liang et al.
Nucleic acids research, 46(19), 10225-10245 (2018-09-22)
RNase H1-dependent, phosphorothioate-modified antisense oligonucleotides (PS-ASOs) can enter cells through endocytic pathways and need to be released from the membrane-enclosed organelles, a limiting step for antisense activity. Accumulating evidence has suggested that productive PS-ASO release mainly occurs from late endosomes
François-Xavier Campbell-Valois et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(7), M111-M111 (2012-03-20)
Phagosomes, by killing and degrading pathogens for antigen presentation, are organelles implicated in key aspects of innate and adaptive immunity. Although it has been well established that phagosomes consist of membranes from the plasma membrane, endosomes, and lysosomes, the notion
The intracellular transport of chylomicrons requires the small GTPase, Sar1b.
Shoulders, Carol C, et al.
Current Opinion in Lipidology, 15, 191-197 (2004)
Bethan Jones et al.
Nature genetics, 34(1), 29-31 (2003-04-15)
Dietary fat is an important source of nutrition. Here we identify eight mutations in SARA2 that are associated with three severe disorders of fat malabsorption. The Sar1 family of proteins initiates the intracellular transport of proteins in COPII (coat protein)-coated