Merck
07-677-I
Sigma-Aldrich
抗アセチル-ヒストンH3(Lys56)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56), Histone H3 K56ac
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys56)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5つの主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関与しています。ヒストンH3のアセチル化は、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)として知られる酵素のファミリーによって、ヒストンテールの位置の異なるいくつかのリジンで生じます。
特異性
この抗体はLys56でアセチル化したヒストンH3を認識します。
免疫原
Lys56でアセチル化したヒトヒストンH3に相当するKLH結合直鎖状ペプチド。
エピトープ:アセチル化Lys56
アプリケーション
ドットブロット(特異性)解析:AbsuranceヒストンH3抗体特異的アレイ(カタログ番号16-667)においてアセチル-ヒストンH3(Lys56)を検出できます。
クロマチン免疫沈降:HeLa細胞由来のアセチル-ヒストンH3(Lys56)を免疫沈降できます。
抗アセチル-ヒストンH3(Lys56)は、アセチル-ヒストンH3(Lys56)タンパク質をターゲットとする抗体であり、WBおよびChIPへの使用がバリデーションされています。
研究カテゴリー
エピジェネティックスおよび核機能
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa酸抽出物、酪酸ナトリウムで処理したHeLa酸抽出物、コルセミドで処理したHeLa酸抽出物、リコンビナントヒストンH3、リコンビナントヒストンH4、およびリコンビナントヒストンH2Aでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:405で使用、酪酸ナトリウムで処理したHeLa酸抽出物でアセチル-ヒストンH3(Lys56)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa
関連事項
置換品:07-677
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物、酪酸ナトリウムで処理したHeLa酸抽出物、コルセミドで処理したHeLa酸抽出物、リコンビナントヒストンH3、リコンビナントヒストンH4、およびリコンビナントヒストンH2A
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-677-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qing Cai et al.
Journal of fungi (Basel, Switzerland), 7(11) (2021-11-28)
Chromatin remodeling is mediated in part by post-translational acetylation/deacetylation modifications of histones. Histone acetyltransferases (HATs), e.g., members of the GNAT/MYST superfamily, activate gene transcription via promotion of euchromatin formation. Here, we characterized a GNAT family HAT, Spt10 (BbSpt10), in the
Rachel M Reardon et al.
Epigenetics & chromatin, 15(1), 31-31 (2022-08-20)
Epigenetics refers to inheritable phenotypic changes that occur in the absence of genetic alteration. Such adaptations can provide phenotypic plasticity in reaction to environmental cues. While prior studies suggest that epigenetics plays a role in the response to DNA damage
Emmanuelle Gouot et al.
Nucleic acids research, 46(15), 7612-7630 (2018-06-16)
CK2 is an essential protein kinase implicated in various cellular processes. In this study, we address a potential role of this kinase in chromatin modulations associated with transcription. We found that CK2 depletion from yeast cells leads to replication-independent increase
Fabien Moretto et al.
Cell reports, 34(3), 108643-108643 (2021-01-21)
Transcription through noncoding regions of the genome is pervasive. How these transcription events regulate gene expression remains poorly understood. Here, we report that, in S. cerevisiae, the levels of transcription through a noncoding region, IRT2, located upstream in the promoter of
Zhong-Kai Zou et al.
International journal of molecular medicine, 40(2), 319-328 (2017-06-20)
Lysine-specific demethylase 1 (LSD1) has been identified and biochemically characterized in epigenetics; however, the pathological roles of its dysfunction in mantle cell lymphoma (MCL) and T-cell acute lymphoblastic leukemia remain to be elucidated. In this study, we evaluated LSD1, and histone H3 lysine 4 (H3K4)me1 and