Merck
07-412
抗ジメチルアルギニン抗体、対称性(SYM10)
serum, Upstate®
別名:
ジメチルアルギニン検出抗体, 対称性ジメチルアルギニン抗体, 抗 SYM10
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
37
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg)
General description
アルギニンのメチル化は、非対称性および対称性のジメチルアルギニン(aDMAおよびsDMA)の形成に至る翻訳後修飾です。
変動あり
非メチル化ペプチド、非対称性ジメチルアルギニンを含有するペプチド、および単独の対称性ジメチルアルギニンを含有するペプチドは認識しません。
Immunogen
ジメチル-アルギニン-グリシンの4つの対称的な反復を含有するペプチド
Application
抗ジメチルアルギニン抗体、対称性(SYM10)は、ジメチルアルギニンを検出するための高品質ウサギポリクローナル抗体であり、ICC、IP、WBで検証されています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
クロマチン生物学
Biochem/physiol Actions
p80-CoilinおよびSmタンパク質B、B′およびDを含む、複数の対称性ジメチルアルギニンを含有するタンパク質を認識します。
Physical form
0.05%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含有する全ウサギ抗血清。 -20°Cの液体です。
Preparation Note
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
Analysis Note
Jurkat細胞由来のRIPAライセートのイムノブロットで常に評価されています。
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-303、Jurkat細胞ライセート。
Other Notes
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
07-412:
jan