07-209-I
Anti-phospho-SHC Antibody (Tyr239, Tyr240)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
p46Shc (pTyr194/pTyr195), p52Shc (pTyr239/pTyr240), p66Shc (pTyr349/pTyr350), SHC-transforming protein 1, tyrosine-phosphorylated, SH2 domain protein C1, tyrosine-phosphorylated, SHC-transforming protein 3, tyrosine-phosphorylated, SHC-transforming prote
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr239/pTyr240)
遺伝子情報
human ... SHC1(6464)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SHC tyrosine phosphorylation induction in 10 µg of lysate from EGF-stimulated HEK293 cells.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-209-I:
試験成績書(COA)