安全性情報
06-758
Sigma-Aldrich
抗アセチルp53抗体(Lys373, Lys382)
serum, Upstate®
別名:
Anti-BCC7, Anti-BMFS5, Anti-LFS1, Anti-P53, Anti-TRP53
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
vertebrates
包装
antibody small pack of 25 μL
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys373,Lys382)
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
関連するカテゴリー
詳細
p53は、DNA結合オリゴマー形成ドメインと転写活性化ドメインを有する腫瘍抑制因子であり、ストレスシグナルに応答して増殖停止やアポトーシスと関連する遺伝子を上方制御することによりプログラム細胞死、細胞分化、および細胞周期調節メカニズムに影響を及ぼします。p53は、核内に局在化していますが、負の制御因子であるMDM2に付き添われて細胞質に存在します。このMDM2はE3 ubiquitin ligaseであり、MDM2がp53をプロテアソームの標的とするためにポリユビキチン化する活性型p53存在下では上方制御されます。p53は、DNAの不在下では集合して四量体を形成し、潜在型立体構造と活性型(DNA結合)立体構造の間を揺れ動き、リン酸化やアセチル化などの翻訳後修飾を介して異なる形で活性化されます。p53のDNA結合ドメイン(DBD)(アミノ酸110-286)における変異は、エネルギー的に有利なシスエレメントとの会合に影響を及ぼし、複数のヒトがんに関与しています。
特異性
アセチルリジン373を含むペプチドではリコンビナントp300によりin vitroでp53アセチル化を認識しますが、アセチルリジン320を含むペプチドの場合は認識しません。
免疫原
アミノ酸376と377の重複を持つアミノ酸368-389に相当するヒトp53のペプチド(HLKSKACKGQSTSTSRHKACKLMFKTC)(ACKはアセチルリジンのこと)
アプリケーション
ウェスタンブロッティング(リコンビナントタンパク質でのみ)
抗アセチルp53抗体(Lys373、Lys382)(ウサギポリクローナル抗体)はacetyl-p53 (Lys373)を検出でき、WBで使用できることが確認されています。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
recombinant p300, HAT domain(カタログ番号14-418)における in vitro acetyl transferaseアッセイによりルーチン評価済み。
ターゲットの説明
53 kDa
関連事項
先発品:04-1137
物理的形状
0.05% sodium azide含有のウサギポリクローナル抗血清。凍結溶液。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
乳がん、大腸、皮膚組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-758-100UL:
06-758-25UL:
06-758:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantitative proteomic characterization of ethanol-responsive pathways in rat microglial cells.
Bell-Temin, Harris, et al.
Journal of Proteome Research, 12, 2067-2077 (2013)
Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity.
Torma, F; Koltai, E; Nagy, E; Ziaaldini, MM; Posa, A; Koch, LG; Britton, SL; Boldogh, I; Radak, Z
Testing null
Circulatory miR34a as an RNAbased, noninvasive biomarker for brain aging.
Li, X; Khanna, A; Li, N; Wang, E
Aging null
Hye-Jung Park et al.
Cell journal, 21(1), 27-34 (2018-12-07)
Amentoflavone is the main component of Selaginella tamariscina widely known as an oriental traditional medicinal stuff that has been known to have a variety of medicinal effects such as the induction of apoptosis, antimetastasis, and anti-inflammation. However, the effect of
Deacetylation of p53 after nerve growth factor treatment in PC12 cells as a post-translational modification mechanism of neurotrophin-induced tumor suppressor activation.
Vaghefi, H; Neet, KE
Oncogene null