06-1385
Anti-PDX1 (goat) Antibody
serum, from goat
別名:
pancreatic and duodenal homeobox 1, pancreatic-duodenal homeobox factor 1, somatostatin transcription factor 1, insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor, Insulin promoter factor 1, Somatostatin-transactivating factor 1, Insulin upstrea
About This Item
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Pdx1(18609)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected PDX1 on 10 µg of mouse pancreatic β T-cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-1385:
試験成績書(COA)