Merck
05-530-I
Sigma-Aldrich
抗Rad51抗体、クローン3C10
clone 3C10, from mouse
別名:
DNA repair protein RAD51 homolog 1, HsRAD51, hRAD51, RAD51 homolog A, Rad51
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C10, monoclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAD51(5888)
mouse ... Rad51(19361)
詳細
DNA修復タンパク質RAD51ホモログ1(UniProt:Q06609、別名:BRCA1/BRCA2含有複合体サブユニット5、大腸菌RecAのホモログ、hRAD51、HsRAD51、RAD51ホモログA、RecA様タンパク質、組み換えタンパク質A)は、ヒトRAD51(別名:HRAD51、HsT16930、BRCC5、MRMV2、RAD51A、RECA)遺伝子(Gene ID:5888)によってコードされています。RAD51は、組み換え酵素RecAファミリーの一員です。BRCA1およびBRCA2と相互作用し、相同組み換えを活性化します。RAD51はDNA依存性ATPアーゼ活性を示し、DNAをほぐして、らせん状の核タンパク質フィラメントを形成することにより、二本鎖切断(DSB)の修復に関与します。精巣と胸腺で高度に発現し、小腸、胎盤、結腸、膵臓、卵巣での発現レベルは低いです。
免疫原
ヒトRad51に相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗Rad51抗体クローン3C10は、Rad51の検出において、ウェスタンブロッティングおよび免疫沈降での使用が検証されています。
免疫沈降:独立した研究所において、免疫沈降が報告されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
神経受容体
品質
HeLa核抽出物のウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのHeLa核抽出物中のRad51を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約37 kDa
関連事項
先発品:05-530
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Nataly Tarasenko et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(12) (2021-12-29)
We studied the unique inhibitor of the histone deacetylases (HDAC) valproate-valpromide of acyclovir (AN446) that upon metabolic degradation release the HDAC inhibitor (HDACI) valproic acid (VPA). Among the HDAC inhibitors that we have tested, only AN446, and to a lesser
Michelle Mac et al.
Journal of virology, 97(5), e0020123-e0020123 (2023-05-08)
The human papillomavirus (HPV) life cycle takes place in the stratified epithelium, with the productive phase being activated by epithelial differentiation. The HPV genome is histone-associated, and the life cycle is epigenetically regulated, in part, by histone tail modifications that
Kavi Mehta et al.
mBio, 9(1) (2018-02-15)
High-risk human papillomaviruses (HPVs) activate the ataxia telangiectasia mutated-dependent (ATM) DNA damage response as well as the ataxia telangiectasia mutated-dependent DNA-related (ATR) pathway in the absence of external DNA damaging agents for differentiation-dependent genome amplification. Through the use of comet
Jessica D Tischler et al.
Nature communications, 15(1), 866-866 (2024-01-30)
Homologous recombination (HR) plays critical roles in repairing lesions that arise during DNA replication and is thus essential for viability. RAD51 plays important roles during replication and HR, however, how RAD51 is regulated downstream of nucleofilament formation and how the