04-959
Anti-Retinoid-Related Orphan Receptor γ T Antibody, clone RORg2
clone RORg2, from hamster(Armenian)
別名:
RAR-related orphan receptor C, RAR-related orphan receptor gamma, retinoic acid-binding receptor gamma, nuclear receptor ROR-gamma, retinoid-related orphan receptor gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, RZR-GAMMA, Nuclear receptor subfamily 1 group F member
About This Item
おすすめの製品
由来生物
hamster (Armenian)
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RORg2, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Rorc(19885)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
炎症及び自己免疫疾患
品質
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoid-Related Orphan Receptor γ T (RORγT) in 10 µg of EL4 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
EL4 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-959:
試験成績書(COA)