Merck
04-151
抗IFNAR-1抗体、クローンMARI-5A3
clone MARI-5A3, from mouse
別名:
interferon (alpha, beta and omega) receptor 1, beta-type antiviral protein, alpha-type antiviral protein, Type I interferon receptor 1, Cytokine receptor family 2 member 1, interferon-beta receptor 1, Cytokine receptor class-II member 1, IFN-alpha-REC, i
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MARI-5A3, monoclonal
Application:
FACS, IP, Neutral, WB
Citations:
1
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MARI-5A3, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ifnar1(15975)
General description
63 kDa、算出
インターフェロンアルファ/ベータ受容体1(IFNAR-1)は、3つのフィブロネクチンIII型ドメインを含む1回膜貫通型のI型膜タンパク質であり、II型サイトカイン受容体ファミリーのメンバーです。IFNAR-1は、適応免疫応答と自然免疫応答の促進と連携に重要なI型インターフェロンのファミリーである、インターフェロンアルファおよびベータに特異的なインターフェロン受容体として機能します。I型インターフェロンはすべて、IFNAR-1とIFNAR-2という2つのサブユニットから成るヘテロ二量体受容体に結合します。I型IFNの結合により、IFNRアルファ/ベータサブユニット、JAK、STAT,TYK2タンパク質などの複数のタンパク質のチロシンリン酸化が初期化されます。
Immunogen
マウスIFNAR-1の細胞外ドメインに相当するリコンビナントタンパク質。
Application
ウェスタンブロッティング:独立したラボが前回のロットをWBで使用しました。(Sheehan, K., et al. (2006).Journal of Interferon & Cytokine Research.26:804-819.)
免疫沈降:独立したラボが前回のロットをIPで使用しました。(Sheehan, K., et al. (2006).Journal of Interferon & Cytokine Research.26:804-819.)
フローサイトメトリー:独立したラボが前回のロットをFCで使用しました。(Sheehan, K., et al. (2006).Journal of Interferon & Cytokine Research.26:804-819.)
中和アッセイ:独立したラボが前回のロットを中和試験で使用しました。(Sheehan, K., et al. (2006).Journal of Interferon & Cytokine Research.26:804-819.)
抗IFNAR-1抗体、クローンMARI-5A3は、FC、IP、WB、NEUTで使用するための、IFNAR-1に対する抗体です。
Biochem/physiol Actions
この抗体は、IFNAR-1の細胞外ドメインを認識します。
Physical form
フォーマット:精製
Analysis Note
BALB/c脾細胞におけるフローサイトメトリーで評価されています。
フローサイトメトリー:5 µgで使用、BALB/c脾細胞におけるIFNAR-1を検出できます。
Other Notes
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
04-151:
jan