メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.23 pg/mL
(Lower Limit of Quantification)
inter-assay cv: ≤6%
intra-assay cv: ≤5%
(Intra-assay CV n=5; Inter-assay n=3)
詳細
グリア細胞繊維性酸性タンパク質(GFAP)は、CNS発生時に特にアストロサイトが産生するタイプIII中間径フィラメントタンパク質であり、アストロサイト再生、可塑性において機能し、血液脳関門の機能にも関与しています。GFAPは、多数の神経変性疾患ならびに外傷性脳障害におけるバイオマーカー候補です。現在、少量のGFAP濃度の測定に大きな関心が寄せられています。血液バイオマーカーとしてこのタンパク質を評価できるだけでなく、研究者が治療研究におけるGFAPのダウンレギュレーションを検討できるためです。新しいSMC®ヒトGFAP高感度イムノアッセイキットでは、ヒト血清、血漿、脳脊髄液中のこのタンパク質の正確な測定が可能であり、SMCxPRO®超高感度イムノアッセイシステムの力を活用できます。
特異性
非ヒト霊長類 – 100%
マウス– 100%
ラット – 100%
イヌ – 100%
ネコ – 100%
注:このアッセイについて、Ventimin、NFL、UCHL1、総タウとの交差反応性を試験しました。これらのアナライトに対する交差反応性は検出されませんでした。
アプリケーション
この新しい合理化キットには以下の特長があります:
- サンプル調製とインキュベーションの選択肢を改善
- 均一な出荷および保管条件のための凍結乾燥タンパク質標準品
- 自動化に対応するための試薬量の増量
- SMCxPRO®でもErennaでもアッセイ規格を達成可能
研究カテゴリー:
神経科学
神経学
研究サブカテゴリー:
アルツハイマー病
加齢、神経系
神経変性疾患
神経フィラメント&ニューロン代謝
神経&グリアマーカー
神経再生医療
神経科学
構成
- アッセイバッファー
- GFAPコートビーズ
- 標準希釈液
- GFAP検出抗体
- GFAP標準品
- 10X洗浄バッファー
- バッファーD
- 溶出バッファーB
規格
最低4個の血漿サンプルを添加、平均回収率115%、範囲110~119%
最低5個のCSFサンプルを添加、平均回収率101%、範囲95~106%
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
03-0203-00:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
神経科学研究において、強力なSMCxPRO®検出プラットフォームと1分子カウント(SMC®)高感度イムノアッセイキットを使用することにより、健常から疾患状態にいたるまで、主要な神経タンパク質アナライトを高精度に測定します。NF-L、GFAP、タウタンパク質、アミロイドβなどの神経科学バイオマーカーを解析してください。
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC®)アッセイなどの高感度イムノアッセイを用いて神経科学バイオマーカー研究を前進させる方法を紹介します。これらのアッセイは、研究者が血液ベースの低濃度バイオマーカーを検出するために必要なツールを提供し、神経科学研究におけるバイオマーカーの選択肢を広げます。
Neuroscience biomarker research expands with high-sensitivity immunoassays for low-abundant biomarkers.
Explore high-sensitivity SMC® neurology immunoassays that precisely measure low levels of neurology protein analytes, such as NF-L or Tau proteins.