Merck
MAT413148342
Matrix Scientific
N-[(E)-(Dimethylamino)methylidene]thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.2
MDL番号:
mp
168-170
Iupac Name
N-[(E)-(dimethylamino)methylidene]thiourea
Inchi Code
1S/C4H9N3S/c1-7(2)3-6-4(5)8/h3H,1-2H3,(H2,5,8)/b6-3+
InChI Key
OYLKAJRZGTZKKB-ZZXKWVIFSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/102514.html
Melting Point
168-170
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/102514.html