Merck
MAT398830197
Matrix Scientific
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.47
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4ClF3IN/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,13H2
InChI Key
GCTGNIQJWWFHGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/101344.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/101344.html