Merck
MAT390508954
Matrix Scientific
Ethyl 2,5-dibromofuran-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.93
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2,5-dibromo-3-furoate
Inchi Code
1S/C7H6Br2O3/c1-2-11-7(10)4-3-5(8)12-6(4)9/h3H,2H2,1H3
InChI Key
HHVVONFJFFOMEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/097641.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/097641.html