Merck
MAT321761399
Matrix Scientific
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(4-isobutylphenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
369.5
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(4-isobutylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C23H31NO3/c1-16(2)14-18-6-9-20(10-7-18)17(3)23(25)24-13-12-19-8-11-21(26-4)22(15-19)27-5/h6-11,15-17H,12-14H2,1-5H3,(H,24,25)
InChI Key
YQOGXQFQNKOPQX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059761.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059761.html