Merck
MAT293039542
Matrix Scientific
6-Methyl-3-pyridinyl 3-piperidinyl etherdihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.18
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-3-pyridinyl 3-piperidinyl ether dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9-4-5-11(8-13-9)14-10-3-2-6-12-7-10;;/h4-5,8,10,12H,2-3,6-7H2,1H3;2*1H
InChI Key
YOUIAFGRQOZUNR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023228.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023228.html