Merck
MAT239353084
Matrix Scientific
2-Amino-1-benzyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.43
MDL番号:
mp
175-179
Iupac Name
2-amino-1-benzyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C24H19N3/c25-16-21-22(19-12-6-2-7-13-19)23(20-14-8-3-9-15-20)27(24(21)26)17-18-10-4-1-5-11-18/h1-15H,17,26H2
InChI Key
GXIMOGHICAZEKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/045859.html
Melting Point
175-179
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/045859.html