Merck
MAT196004901
Matrix Scientific
Methyl 2-methyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL番号:
bp
118/11 Torr
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-7(8(11)12-2)6-10-5-3-4-9-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI Key
HZAQNPYNRRIGDW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/036162.html
Boiling point
118/11 Torr
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/036162.html