Merck
MAT161068635
Matrix Scientific
4-[(Chloroacetyl)amino]-N-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.66
MDL番号:
Iupac Name
4-[(chloroacetyl)amino]-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-12-10(15)7-2-4-8(5-3-7)13-9(14)6-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI Key
VDASREDBSSNOSU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029623.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029623.html