Merck
MAT161067706
Matrix Scientific
2-Ethoxy-4-formylphenyl 4-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.31
MDL番号:
mp
103-104
Iupac Name
2-ethoxy-4-formylphenyl 4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-20-16-10-13(11-18)6-9-15(16)21-17(19)14-7-4-12(2)5-8-14/h4-11H,3H2,1-2H3
InChI Key
HDGNEDYQYJBPAQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028694.html
Melting Point
103-104
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028694.html