Merck
MAT113929700
Matrix Scientific
1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.35
MDL番号:
mp
159-161
Iupac Name
1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-19(17,18)12-6-4-11(5-7-12)14-8-2-3-10(9-14)13(15)16/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
FVYRCQDOTWNJCK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024365.html
Melting Point
159-161
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024365.html