Merck
MAT113926762
Matrix Scientific
(4-Aminophenyl)(1-azepanyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.3
MDL番号:
Iupac Name
4-(1-azepanylcarbonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-12-7-5-11(6-8-12)13(16)15-9-3-1-2-4-10-15/h5-8H,1-4,9-10,14H2
InChI Key
OOOXUISFYMTSJI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023825.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023825.html