Merck
MAT089757335
Matrix Scientific
N-(4-Pyridinylmethyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
mp
68-70
Iupac Name
N-(4-pyridinylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-7(11)10-6-8-2-4-9-5-3-8/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
MZCVTBJXTMEQLJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020173.html
Melting Point
68-70
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020173.html