Merck
MAT047031205
Matrix Scientific
3-(2,3-Dihydro-1H-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta[a]inden-4-ylamino)-propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.32
MDL番号:
Iupac Name
N-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C12H13N3O2S/c16-9(17)4-5-13-11-10-7-2-1-3-8(7)18-12(10)15-6-14-11/h6H,1-5H2,(H,16,17)(H,13,14,15)
InChI Key
UQFDXFKEWVSDTP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012136.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012136.html