Merck
MAT047030473
Matrix Scientific
(4-Oxo-3-propyl-3,4-dihydro-phthalazin-1-yl)-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.27
MDL番号:
Iupac Name
(4-oxo-3-propyl-3,4-dihydro-1-phthalazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H14N2O3/c1-2-7-15-13(18)10-6-4-3-5-9(10)11(14-15)8-12(16)17/h3-6,8,14H,2,7H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
GKTXTQIQGCRDOV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011478.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011478.html