Merck
MAT047029903
Matrix Scientific
(3-Methoxy-propyl)-pyridin-3-ylmethyl-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.25
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-N-(3-pyridinylmethyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-13-7-3-6-12-9-10-4-2-5-11-8-10/h2,4-5,8,12H,3,6-7,9H2,1H3
InChI Key
JLQSEDOFFGXCFC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010939.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010939.html