Merck
MAT047029471
Matrix Scientific
Furan-2-ylmethyl-pyridin-3-ylmethyl-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.23
MDL番号:
Iupac Name
2-furyl-N-(3-pyridinylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-3-10(7-12-5-1)8-13-9-11-4-2-6-14-11/h1-7,13H,8-9H2
InChI Key
MZMZQNAMCDNTOE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010593.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010593.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)